Drukuj
Drabinka DNA, 50 bp, Ready Ladder™
Dostawca: VWR Chemicals
N746-100RXNEA 756 PLN
N746-100RXN
Drabinka DNA, 50 bp, Ready Ladder™
Elektroforezy, Odczynniki Markery masy cząsteczkowej
Ladder with 10 fragments ranging from 50 to 500 bp for easy band identification. Ready to use formula pre-mixed with loading dye.