Drukuj
Kolby okrągłodenne , ze standardowym szlifowanym złączem
Dostawca: Witeg
201-1371EA 385 PLN
201-1371 WITG0.600.005.E WITG0.603.100.E WITG0.603.250.E WITG0.602.050.E WITG0.601.100.E WITG0.602.002.E WITG0.602.001.E WITG0.601.050.E WITG0.603.002.E WITG0.603.025.E WITG0.602.250.E WITG0.603.001.E WITG0.603.500.E WITG0.600.250.E WITG0.603.025 WITG0.600.025.E WITG0.602.100.E WITG0.603.050.E WITG0.604.250.E WITG0.604.500.E WITG0.601.025.E WITG0.600.100.E WITG0.602.025.E WITG0.600.050.E WITG0.602.500.E WITG0.600.010.E WITG0.601.250.E WITG0.604.001.E
Kolby okrągłodenne , ze standardowym szlifowanym złączem
Kolby Kolby okrągłodenne
Szkło borokrzemowe. 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Jedna szyjka środkowa, przydatna do destylacji i ekstrakcji.