Drukuj
Kolumny kapilarne, Elite-200 do autosystemu
Dostawca: PerkinElmer
PERCN9316631EA 7290 PLN
PERCN9316631 PERCN9316630 PERCN9316633 PERCN9316611 PERCN9316610 PERCN9316632 PERCN9316635 PERCN9316613 PERCN9316612 PERCN9316634 PERCN9316637 PERCN9316615 PERCN9316614 PERCN9316636 PERCN9316617 PERCN9316639 PERCN9316638 PERCN9316616 PERCN9316619 PERCN9316618 PERCN9316640 PERCN9316620 PERCN9316642 PERCN9316641 PERCN9316644 PERCN9316622 PERCN9316643 PERCN9316621 PERCN9316624 PERCN9316646 PERCN9316623 PERCN9316645 PERCN9316626 PERCN9316648 PERCN9316647 PERCN9316625 PERCN9316628 PERCN9316627 PERCN9316649 PERCN9316629
Kolumny kapilarne, Elite-200 do autosystemu
Kolumny chromatograficzne
Elite-200 capillary columns are specially designed for the analysis of solvents.