Drukuj
Odbiorniki azotu (kolby Schlenka) z kranem z zaworem iglicowym z PTFE
Dostawca: Lenz
LENZ03360870EA 640 PLN
LENZ03360870 LENZ03360828 LENZ03360849 LENZ03360837 LENZ03360628 LENZ03360858 LENZ03360622
Odbiorniki azotu (kolby Schlenka) z kranem z zaworem iglicowym z PTFE
Kolby Kolby Schlenka
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ze stożkowym szlifowanym złączem, zaworem iglicowym z PTFE i tabliczką z napisem.