Inkubator Heratherm® Compact charakteryzuje się wymuszoną konwekcją zapewniającą doskonałą jednolitość temperatury i stabilność oraz szybkim czasem powrotu do zadanej temperatury po otwarciu drzwi. To urządzenie jest zalecane do użytku jako miejsce do pracy na stanowisku pracy oraz do testowania BZT / zanieczyszczenia wody. Urządzenie wykonane jest z odpornego na korozję, łatwego do czyszczenia, formowanego polimeru z zaokrąglonymi narożnikami. Wewnętrzne światło i okno w drzwiach ułatwiają obserwację próbki.
- Łatwy w użyciu interfejs sterowania
- Rozdzielczość wyświetlacza 1 ° C
- Niezbędna minimalna przestrzeń na stole - idealna w laboratoriach o ograniczonej przestrzeni
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwiema perforowanymi półkami ze stali nierdzewnej.