Drukuj
Aerometry ogólnego użytku, S50
Dostawca: Alla France
ALLA3502SC12560MQPEA 158 PLN
ALLA3502SC12560MQP ALLA3502SC09060BQP ALLA3502SC18560HQP ALLA3502SC19060HQP ALLA3502SC19560HQP ALLA3502SC17060HQP ALLA3502SC10560MQP ALLA3502SC18060HQP ALLA3502SC16060HQP ALLA3502SC11060MQP ALLA3502SC07060BQP ALLA3502SC16560HQP ALLA3502SC08560BQP ALLA3502SC17560HQP ALLA3502SC12060MQP ALLA3502SC08060BQP
Aerometry ogólnego użytku, S50
Areometry
General purpose hydrometers graduated in SG and calibrated at 60 °F (15 °C).
Certyfikaty: ISO 650