Drukuj
Głaszczki, L-kształtne, Sterilin®
Dostawca: Thermo Scientific
Sterilin®
391-0480EA 1830 PLN
391-0480 391-0479
Głaszczki, L-kształtne, Sterilin®
Głaszczki Głaszczki
Designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. L-shaped with smooth rounded surfaces to prevent gouging of agar during inoculation.