Drukuj
Nakrętki zaślepiające
Dostawca: Cowie
COWIPC702.025EA 30.1 PLN
COWIPC702.025 COWIPC702.075 COWIPC702.100 COWIPC702.050 COWIPC702.150
Nakrętki zaślepiające
Mocowania Nakrętki, uszczelki
PTFE, white.
  • Chemically inert
  • Reduce contamination and simplify cleaning
  • Non-scratch
NPT blanking nuts/plugs are used to seal unused ports. To assemble simply screw the NPT blanking nut into a corresponding NPT port of the reactor lid.