  • Kryteria
    • Na stanie (3)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "industrial-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  DuPont
Opis:   The Tyvek® Dual garment combines Tyvek® on the front with a non woven SMS panel on the back. The Tyvek® front is permeable to both air and water vapou...
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   These water- and windproof overalls are made of Siopor® FR AST, a polyester fabric with 100% FR PU coating + AST. The fabric is highly breathable, wat...
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Water- and windproof overalls made of Flexothane Classic, 100% polyamide knitting with PU coating.
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating. The fabricl is water- and windp...
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Water- and windproof overall made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining, knitted wind cuffs in sl...
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating.
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   This waterproof and windproof overall is made of Chemflex fabric consisting of 100% polyester knitting with PVC/PU coating. The overall is anti-static...
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   These unlined overalls are made of Flexothane® Flame fabric consisting of 100% FR polyester knitting with FR PU coating. With high frequency welded se...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 51
  1  2  3  4  5  6  7  Następny