Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Nakrycia głowy i opaski na głowę
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   Ta dwustronna czapka jest wykonana z polaru poliestrowego 100%. Idealnie nadaje się do stosowania w miejscach wymagających dobrej widoczności pracowni...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   This reflective trim knit hat has a specially insulated microfibre lining made from Insulatex™ for extra warmth retention.
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   This rain hat is made from PU-coated polyester jersey and features a fleece lining (polyester).
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   This basic beanie is made from 75% polyester and 25% cotton and features a fleece lining (100% polyester).
Numer katalogowy: (KWIN100451900)
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   Caps made of 65% polyester and 35% cotton. Ideal for areas where hygiene is required, e.g. in food processing industries.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   Knitted cap made of 100% acrylic.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 14
  1  2  Następny