Drukuj
Filtry do mikrofiltracji, MiniKap®
Dostawca: Spectrum
SPECMK2M204V6NEA 4680 PLN
SPECMK2M204V6N
Filtry do mikrofiltracji, MiniKap®
Filtry Kapsuły filtracyjne z membraną
These Point-of-use microfiltration filters are excellent for water and gas filtration systems. MiniKap® HF filter provides the filtration efficiency of the 0,2 µm DynaFibre® and air vent fibre in a device conveniently equipped with a ¼'' MNPT, Luer-Lok or hose barb inlet connection.