  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "swetry-pulowery"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/92/18989692.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Soft pullover made of 71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane. With decorative seams and a grey finish at cuffs and collar.
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Pullover made of invisible rugged molton with w-binding. The soft fabric consists of 48% Polyester, 48% Viloft and 4% elasthane. It provides good ther...
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   The comfortable B300 Roma sweatshirt is ideal for work wear or casual weekend wear. Made of 65% polyester and 35% cotton.
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   This classic style sweatshirt is made of 50% polyester and 50% cotton.
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   These sweathshirts are made from a special blend of 65% polyester and 35% cotton with a brushed back for extra warmth and comfort. The fabric provides...
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   Durable sweatshirt made of 65% polyester and 35% cotton.
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   Sweatshirt with crew neck, made from 80% cotton and 20% polyester.
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   Sweatshirt made of 80% cotton and 20% polyester, brushed inside.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 15
  1  2  Następny