Drukuj
Lanthanum, compound with nickel (1:5) ≥99.5% (metals basis), proszek -100 mesh
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under argon.
89133.14EA 2650 PLN
89133.14 89133.06
Lanthanum, compound with nickel (1:5) ≥99.5% (metals basis), proszek -100 mesh
Lanthanum, compound with nickel (1:5)
Formuła: LaNi₅
MW: 432,36 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00198177
Numer CAS: 12196-72-4
Numer WE (dawny EINECS): 235-372-5
Jednostka: 3178
ADR: 4.1,II