Drukuj
Aprotynina (inhibitor trypsyny, podstawowa trzustki) ( z płuca wołowego), Klasa proteomiki
Dostawca: VWR
VWR®
M167-10MGEA 969 PLN
M167-10MG
Aprotynina (inhibitor trypsyny, podstawowa trzustki) ( z płuca wołowego), Klasa proteomiki
Białka
A competitive and reversible serine protease inhibitor of chymotrypsin, trypsin, kallikrein and plasmin. Not an inhibitor of Factor Xa and thrombin.
Activity (KIU/mg)      ≤4500
Purity (HPLC)      Pass