  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
torby
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/95/18944995.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (BRDY806200)
Producent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Opis:   Lockout satchel is made from 1000 denier red cordura nylon with a 95 cm shoulder strap.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BRDY050979)
Blocked
Producent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Opis:   Woreczek wykonany z nylonu z pętlą mocującą z tyłu.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BRDY051172)
Producent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Opis:   Pouches for lockout devices with loops for hanging on belt.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BRDY099162)
Producent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Opis:   These duffle bags are made of 600 denier polyester that are used for lock out kits.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PRTWB901BKR)
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   The bag made of highly durable 600D polyester fabric with a side zip pocket for stacking boots or helmet.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   This polyester backpack is ideal for workers, cyclists or school children who use highly reflective accessories to make them more visible to motorists...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (113-6941)
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   Travel bag, Materiał: Nylon , Travel bag, nylon PVC coated, navy, 520 g, Pojemność: 35 l, Wymiary: 480×230×320 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   Material pouch, Materiał: Skóra, Material pouch, black
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 10
  1  2  Następny