Drukuj
Kolby, kształt gruszki ,Claisen-Vigreux, z dwoma szyjami
Dostawca: Witeg
WITG0.786.025EA 600 PLN
WITG0.786.025
Kolby, kształt gruszki ,Claisen-Vigreux, z dwoma szyjami
Kolby Kolby gruszkowe
Szkło borokrzemowe. 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Zawiera krótką kolumnę frakcjonującą typu Vigreux. Wcięcia w kolumnach pomagają w bliskim kontakcie pary i cieczy.