Drukuj
Palnik Bunsena, typ kasetowy
Dostawca: Usbeck
451-0156EA 252 PLN
451-0156
Palnik Bunsena, typ kasetowy
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Palnik Bunsena z niklowanego mosiądzu idealny do ogrzewania lub sterylizacji instrumentów i szkła laboratoryjnego.
  • Z zaworem iglicowym do regulacji przepływem
Height: 85 mm
Informacje do zamówienia: Supplied without cartridge, please order cartridge separately.