Drukuj
Głowica kolumny z zaworem odcinającym wg Antlinger
Dostawca: Witeg
WITG1.610.029EA 3950 PLN
WITG1.610.029
Głowica kolumny z zaworem odcinającym wg Antlinger
Elementy do destylacji Łapacze cieczy
Borosilicate glass3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Columns heads acc. to Antlinger, with PTFE-fine-dosing valve, cone to cloumn NS 29/32.