Drukuj
Adaptery, odbiornik, próżnia, wygięte
Dostawca: Witeg
WITG1.906.025EA 197 PLN
WITG1.906.025
Adaptery, odbiornik, próżnia, wygięte
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
Borosilicate glass 3,3
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Receiver adapters , bent (angle: 105°), with NS socket and NS cone, vacuum connection: glass olive, with drain tip.
Certyfikaty: DIN 12594