Drukuj
Rurki suszące w kształcie litery U
Dostawca: Witeg
WITG2.114.125EA 323 PLN
WITG2.114.125 WITG2.114.100 WITG2.114.150 WITG2.114.250
Rurki suszące w kształcie litery U
Probówki Rurki osuszające
Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes