Drukuj
Lejki rozdzielające, Squibb
Dostawca: Witeg
WITG2.658.001EA 338 PLN
WITG2.658.001
Lejki rozdzielające, Squibb
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Rozdzielacze
Separating funnels, Squibb, made of borosilicate glass, stopcock with PTFE key. Complete wth PE stopper.
  • Without graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance