Drukuj
Miarowe cylindry do mieszania, klasy B, with plastic stopper
Dostawca: Witeg
WITG3.750.010EA 138 PLN
WITG3.750.010 WITG3.750.003 612-4967 WITG3.750.005
Miarowe cylindry do mieszania, klasy B, with plastic stopper
Cylindry Cylindry miarowe
Borosilicate glass, class B, with PE stopper.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal plastic base, NS ground socket
  • Brown graduations
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788