Drukuj
Probówki testowe bez obręczy, o grubych ściankach
Dostawca: Witeg
WITG4.904.002EA 115 PLN
WITG4.904.002
Probówki testowe bez obręczy, o grubych ściankach
Probówki Probówki
AR-Glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • Good temperature resistance