Drukuj
Zlewki, wysoka forma
Dostawca: Witeg
WITG5.504.150EA 389 PLN
WITG5.504.150
Zlewki, wysoka forma
Zlewki
Szkło borokrzemowe 3.3, bez wylewu.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego. Z białą podziałką