Drukuj
Kolby zgodnie z Kjeldahlem
Dostawca: Witeg
WITG5.518.001EA 233 PLN
WITG5.518.001
Kolby zgodnie z Kjeldahlem
Kolby Kolby Kjeldahla
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Z nadrukowanym oznaczeniem zawartości i białym obszarem etykiet.