Drukuj
Kolby destylacyjne typu Engler, DURAN®
Dostawca: Witeg
WITG5.522.125EA 143 PLN
WITG5.522.125
Kolby destylacyjne typu Engler, DURAN®
Kolby Kolby destylacyjne
Szkło borokrzemowe. 3.3..
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Jednolity rozkład grubości ścianek sprawia, że kolby te są idealne do zastosowań grzewczych i destylacyjnych.