Drukuj
Liny kotwicze, MH00
Dostawca: Honeywell Safety
Miller®
118-0423EA 1100 PLN
118-0423 118-0422 118-0421 118-0425
Liny kotwicze, MH00
Zabezpieczenia przed upadkiem Uprzęże do prac wysokościowych
Twisted polyamide rope suitable for 14 mm/16 mm rope grabs. Suitable for vertical, horizontal and sloping applications.
  • Reliable and lightweight
  • Breaking strength: >22 KN
Certyfikaty: EN 353-2: Guide type fall arresters on a flexible anchorage line Comply with the standard if used with MILLER rope grab only; EN 362 (rope)
Dodatkowe informacje: Supplied with a counterweight and screwgate karabiner ML00 complies with EN696