Niesterylna, miękka zasłona twarzy z opaską na głowę i mostkiem na nos, produkowana przy użyciu spajania ultradźwiękowego.
- Zasłona wykonana jest z bezpyłowej włókniny 'thermabond'
- Obszyte białym, splątanym poliestrem, z poliestrowymi zaczepami na głowę
- Całkowicie obudowany, elastyczny, plastyczny, aluminiowy nosek, pokryty plastikiem
- Produkowana w środowisku cleanroom, nie zawiera lateksu
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
Certyfikaty: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008. Processed in an NEBB certified ISO class 4 cleanroom environment. Sampling and inspection in accordance with ISO 2859-3:1994.
Sposób pakowania: 100 maseczek w podwójnym worku; 10 worków w kartonie (1000 maseczek).