Drukuj
Phusion® Wiarygodny zestaw PCR
Dostawca: Finnzymes
Finnzymes
F-553SEA 403 PLN
F-553S F-553L
Phusion® Wiarygodny zestaw PCR
Odczynniki do kwasów nukleinowych Zestawy do end-point PCR
Informacje dodatkowe: Each kit contains Phusion® DNA polymerase (2 U/µl), 5X Phusion® HF Buffer, 5X Phusion® GC Buffer, dNTP mix (10 mM/each), MgCl₂ solution (50 mM), control lambda template (0,5 ng/µl), 1,3 kb primers (4 µM each), 10 kb primers (4 µM each), and DNA size standard.