Drukuj
VWR®, Tłuczki do moździerzy
Dostawca: VWR
VWR®
410-0119EA 74.8 PLN
410-0119 410-0126 410-0125 410-0124 410-0123 410-0122 410-0121 410-0120
VWR®, Tłuczki do moździerzy
Moździerze i tłuczki Tłuczki
Porcelanowe.
  • Nieszkliwiona powierzchnia mieląca
  • Szkliwiony uchwyt
Certyfikaty: Produkowane zgodnie z normą DIN 12906.