Drukuj
VWR®, Pipety jednomiarowe, jedno oznaczenie, klasa AS
Dostawca: VWR
VWR®
612-4135EA 127 PLN
612-4135 612-4134 612-4137 612-4136 612-4131 612-4130 612-4133 612-4132 612-4138 612-4129
VWR®, Pipety jednomiarowe, jedno oznaczenie, klasa AS
Pipety Pipety jednomiarowe
Borosilicate 9.1 glass.
  • Skalibrowany do dostarczenia (TD)
  • Sygnatura pierścienia i napisy w kontrastowej bejce z bursztynu
  • Niedostępne z indywidualnym certyfikatem
Certyfikaty: DIN EN ISO 648
Informacje do zamówienia: Dołączone datowane oznaczenie partii i certyfikat partii.