Drukuj
Łódeczki do spalań
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
459-0223EA 252 PLN
459-0223 459-0225 459-0224 459-0226
Łódeczki do spalań
Łódeczki Łódeczki do spalań
Tygiel porcelanowy.
  • Glazurowane łódeczki mają wytrzymałość termiczną do 1000 °C, nieglazurowane do 1350 °C
  • Uchwyty ułatwiają wyjmowanie z pieca
  • Porcelana glazurowana ma wysoką odporność na działanie kwasów i zasad