Drukuj
Zielona mieszanina PCR Master (2X) DreamTaq™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
DreamTaq™
K1082EA 2800 PLN
K1082 K1081
Zielona mieszanina PCR Master (2X) DreamTaq™
Odczynniki do kwasów nukleinowych Zestawy do end-point PCR
For applications that require PCR product analysis by absorbance or fluorescence excitation, the colourless DreamTaq PCR Master Mix (2X) is recommended.