Drukuj
3-Aminoindazol 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H33435.03EA 449 PLN
H33435.03 H33435.09
3-Aminoindazol 97%
3-Aminoindazol
Formuła: C₇H₇N₃
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00182045
Numer CAS: 874-05-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III