Drukuj
5-Phenyl-o-toluidine 98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H28265.03EA 616 PLN
H28265.03
5-Phenyl-o-toluidine 98%
5-Phenyl-o-toluidine
Formuła: C₁₃H₁₃N
MW: 183,26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270126
Numer CAS: 80938-67-6