Drukuj
3-Pyridylacetonitrile
Dostawca: Molekula
MOLE52960883-25GEA 0 PLN
MOLE52960883-25G
3-Pyridylacetonitrile
3-Pyridylacetonitrile
Formuła: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Numer MDL: MFCD00006406
Numer CAS: 6443-85-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-241-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III