Decanenitrile do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18783.0100EA
1710
PLN
8.18783.0100
8.18783.9999
Decanenitrile do syntezy, Sigma-Aldrich®
Decanenitrile
Formuła:
C₁₀H₁₉N MW: 153,27 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00039505 Numer CAS: 1975-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-830-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -18 °C |
Molar Mass | 153.26 g/mol |
Boiling Point | 114 °C (13 hPa) |
Refractive Index | 1.4313 (15 °C, 589 nm) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Capric acid nitrile |
Hill Formula | C10H19N |
Chemical Formula | CH3(CH2)8CN |