Drukuj
Tetradecanenitrile ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
A19704.22EA 592 PLN InStock
A19704.22 A19704.14 A19704.36
Tetradecanenitrile ≥98%
Tetradecanenitrile
Formuła: C₁₄H₂₇N
MW: 209,38
Temp. Wrzenia: 226…227 °C (100 mmHg)
Temp. topnienia: ∼ 19 °C
Gęstość: 0,830
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019848
Numer CAS: 629-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-099-7