Drukuj
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
B22186.06EA 1380 PLN
B22186.06 B22186.03
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥97%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formuła: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 166…167 °C
Temp. topnienia: 29…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077604
Numer CAS: 406-93-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II