Drukuj
4-Methyl-2-pentyne ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H53442.06EA 957 PLN
H53442.06 H53442.03 H53442.14
4-Methyl-2-pentyne ≥97%
4-Methyl-2-pentyne
Formuła: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 71…73 °C
Gęstość: 0,711
Temp. Zapłonu: –12 °C (10 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041615
Numer CAS: 21020-27-9
ADR: 3,II