Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Chloro-3-methylquinoline ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 57876-69-4
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD00100265
Formuła: C₁₀H₈ClN
Numer CAS: 57876-69-4
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H50492.03
25 g H50492.14
5 g H50492.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 82-84° 82-84°
Formula weight 177.63 177.63
CAS No. 57876-69-4 57876-69-4
Czystość 97% 97%
Molecular formula C10H8ClN C10H8ClN
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość