Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4-Chloro-8-methylquinoline
Dostawca: Alfa Aesar
CAS No.: 18436-73-2
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
MDL No.: MFCD00272330
Formuła: C₁₀H₈ClN
MDL Number: MFCD00272330
Numer CAS: 18436-73-2
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H50201.03
250 mg H50201.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 177.63
CAS No. 18436-73-2
Molecular formula C10H8ClN
MDL No. MFCD00272330
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość