Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzhydrol ≥97%

Dostawca: Alfa Aesar

Purity: 97%
CAS No.: 87901-76-6
Molecular Formula: C17H8F12O
Formula Weight: 456.23
Melting Point: 147-149°
MDL No.: MFCD00042475

Formuła: C₁₇H₈F₁₂O
Numer CAS: 87901-76-6

Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g B20553.03
25 g B20553.14
5 g B20553.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Melting Point 147-149°
Formula weight 456.23
CAS No. 87901-76-6
Purity 97%
Molecular Formula C17H8F12O
MDL No. MFCD00042475
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość