Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Azidotrimethylsilane ≥97%
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₃H₉N₃Si
Temp. Wrzenia: 95°C - 96°C (760mmHg)
Gęstość: 0,876
Temp. Zapłonu: 6°C
Temperatura przechowywania: Lodówka
MDL Number: MFCD00001986
Numer CAS: 4648-54-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-078-5
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 250 ml ACRO167932500
Glass bottle 10 ml ACRO167930100
Glass bottle 50 ml ACRO167930500
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 0.876
Flash point 6°C
Boiling point 95°C - 96°C (760mmHg)
CAS No. 4648-54-8
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość