Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Azidotrimethylsilane ≥94%
Dostawca: Alfa Aesar
Purity: 94%
CAS No.: 4648-54-8
Molecular Formula: C3H9N3Si
Formula Weight: 115.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.4140
Melting Point: -95°
Boiling Point: 95-99°
Beilstein Reference: 1903730
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001986
Formuła: C₃H₉N₃Si
MDL Number: MFCD00001986
Numer CAS: 4648-54-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-078-5
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g L00173.22
25 g L00173.14
5 g L00173.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point -95°
Formula weight 115.21
CAS No. 4648-54-8
Czystość 94%
Refractive index 1.4140
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Flash point 6°(42°F)
Boiling point 95-99°
Molecular formula C3H9N3Si
MDL No. MFCD00001986
UN No. 1992
Beilstein reference 1903730
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość