Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Azidotrimethylsilane do syntezy
Dostawca: Merck Millipore
Formuła: C₃H₉N₃Si
Numer CAS: 4648-54-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-078-5
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 115.21 g/mol
Boiling Point 92 - 95 °C
Flash Point 6 °C
Refractive Index 1.4142 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 ml 8.18026.0025
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość