Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Azidotrimethylsilane

Dostawca: FLUKA (PART OF SAF )



Formuła: C₃H₉N₃Si
MDL Number: MFCD00001986
Numer CAS: 4648-54-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-078-5
Jednostka: 1992
ADR: 3,II

 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10 ml SAFF92753-10ML
50 ml SAFF92753-50ML
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość