2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14551.0010EA
256
PLN
8.14551.9999
8.14551.0010
8.14551.0050
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formuła:
C₇H₁₄OSi MW: 142,27 g/mol Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009852 Numer CAS: 38053-91-7 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 142.27 g/mol |
Boiling Point | 124 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 12 °C |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 350 °C |