Drukuj
Ochronniki przedramienia, typ light duty, KLEENGUARD* A40
Dostawca: Kimberly-Clark
KIMB98730EA 1390 PLN
KIMB98730
Ochronniki przedramienia, typ light duty, KLEENGUARD* A40
Odzież jednorazowa
These sleeve protectors are laminated with a breathable, microporous film to keep out debris, non hazardous liquid chemicals and dry particulates.
  • Elastyczne
  • Tkanina chroniąca przed cieczami oraz pyłami
  • Zalecane do prac lekkich
Recommended for light duty tasks.