  • Kryteria
    • In Stock (4)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    VWR Collection (5) SARSTEDT (10) BOETTGER, PAUL (3)
    Brand (1) HERENZ, HEINZ GMBH (1) SIMPORT SCIENTIFIC (1)
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "Sputum Collection Containers"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Pojemniki na kał, z zakrętką i szpatułką
Producent:  VWR Collection
Opis:   Pojemniki na kał/próbki, stożkowe, z nakrętką
Numer katalogowy: (BRND62305)
Producent:  Brand
Opis:   Pojemniki na kał, z zakrętką
UOM:  1 * 400 SZT
Producent:  SIMPORT SCIENTIFIC
Opis:   Sputum collection containers, with snap cap, SputEm™
UOM:  1 * 72 SZT
Numer katalogowy: (HERE1131008)
Producent:  HERENZ, HEINZ GMBH
Opis:   Pojemnik na kał
UOM:  1 * 700 SZT
Producent:  SARSTEDT
Opis:   Sample container
Producent:  BOETTGER, PAUL
Opis:   Sputum Container, With screw cover, fitted, sterile, Pojemność: 24 ml, Wysokość: 23 mm, PS, Ø zewn.: 70 mm
Producent:  BOETTGER, PAUL
Opis:   with assembled stopper, Pojemność: 20 ml, Wysokość: 75 mm, PS, Ø zewn.: 22 mm
UOM:  1 * 1.000 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 8